5-Bromo-2-méthoxy-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
B4067-1G B4067-5G
TCIAB4067-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4067-1G TCIAB4067-5G
5-Bromo-2-méthoxy-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxy-4-méthylpyridine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,0485 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039980
Numéro CAS: 164513-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité