5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
B4070-1G B4070-5G
TCIAB4070-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4070-1G TCIAB4070-5G
5-Bromo-3-nitro-2-picoline ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-3-nitro-2-picoline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD09031419
Numéro CAS: 911434-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité