3-tert-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
B4072-1G B4072-5G
TCIAB4072-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB4072-1G TCIAB4072-5G
3-tert-Butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00125078
Numéro CAS: 5369-19-7
EINECS: 226-361-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité