3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4077-1G B4077-5G
TCIAB4077-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB4077-1G TCIAB4077-5G
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00233989
Numéro CAS: 5470-17-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité