Palmitate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
414681000 414685000
ACRO414681000EA 26 EUR InStock
ACRO414681000 ACRO414685000
Palmitate de méthyle 95%
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 417 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité