6-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4080-1G B4080-5G B4080-25G
TCIAB4080-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB4080-1G TCIAB4080-5G TCIAB4080-25G
6-Bromo-1H-indazole ≥98.0% (par GC)
6-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD03265457
Numéro CAS: 79762-54-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité