N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, N-Boc-L-glutamic Acid Lactam, (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic Acid, N-Boc-L-pyroglutamic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic Acid Lactam, Boc-Pyr-OH
B4083-5G B4083-25G
TCIAB4083-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4083-5G TCIAB4083-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672316
Numéro CAS: 53100-44-0
EINECS: 258-362-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -33.0 to -36.0 deg (C=1,CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité