Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
B4086-1G B4086-5G
TCIAB4086-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4086-1G TCIAB4086-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,2083 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00052376
Numéro CAS: 5381-20-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité