2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxyethyl Benzyl Sulphide, 2-(Benzylthio)ethan-1-ol
B4087-5G B4087-25G
TCIAB4087-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB4087-5G TCIAB4087-25G
2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(Benzylthio)ethanol
Formule: C₉H₁₂OS
MW: 168,25 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00014039
Numéro CAS: 3878-41-9
EINECS: 223-405-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité