Thiocyanate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate
B4091-5G B4091-25G
TCIAB4091-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4091-5G TCIAB4091-25G
Thiocyanate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Thiocyanate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₉H₁₅N₃S
MW: 197,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798181
Numéro CAS: 344790-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité