2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)pyridine
B4092-200MG B4092-1G
TCIAB4092-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAB4092-200MG TCIAB4092-1G
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
2-(4-tert-Butylphenyl)pyridine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD07775634
Numéro CAS: 524713-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité