Biochanine A ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one, 4'-Methoxy-5,7-dihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
B4098-200MG B4098-1G B4098-5G
TCIAB4098-200MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAB4098-200MG TCIAB4098-1G TCIAB4098-5G
Biochanine A ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Biochanine A
Formule: C₁₆H₁₂O₅
MW: 284,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006839
Numéro CAS: 491-80-5
EINECS: 207-744-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité