1-(4-Bromophényl)imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-1H-imidazole
B4101-1G B4101-5G
TCIAB4101-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB4101-1G TCIAB4101-5G
1-(4-Bromophényl)imidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Bromophényl)imidazole
Formule: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060489
Numéro CAS: 10040-96-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité