Bis[(pinacolato)boryl]methane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4103-1G B4103-5G
TCIAB4103-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB4103-1G TCIAB4103-5G
Bis[(pinacolato)boryl]methane ≥95.0% (par GC)
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Formule: C₁₃H₂₆B₂O₄
MW: 267,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD27977747
Numéro CAS: 78782-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité