(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-4-(tert-Butyl)-2-(2-pyridyl)-4,5-dihydrooxazole
B4104-1G B4104-5G
TCIAB4104-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB4104-1G TCIAB4104-5G
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline ≥98.0% (par GC)
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200533
Numéro CAS: 117408-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -79.0 deg (C=1, CH2CL2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité