(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromopropionylchloride
B4107-25G B4107-100G
TCIAB4107-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB4107-25G TCIAB4107-100G
(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Chlorure de 2-bromopropionyle
Formule: C₃H₄BrClO
MW: 171,42 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000711
Numéro CAS: 7148-74-5
EINECS: 230-466-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité