9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4109-1G B4109-5G
TCIAB4109-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4109-1G TCIAB4109-5G
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(2-Bromophenyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD23135883
Numéro CAS: 902518-11-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&vid=79e480ce788979bb046395d7b061aa16f0a282cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité