4-Bromo-2,6-diisopropylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B4113-1G B4113-5G
TCIAB4113-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB4113-1G TCIAB4113-5G
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Bromo-2,6-diisopropylaniline
Formule: C₁₂H₁₈BrN
MW: 256,19 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD09743895
Numéro CAS: 80058-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité