6-Bromo-2,2'-bipyridyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4114-1G B4114-5G
TCIAB4114-1GEA 142 EUR InStock
TCIAB4114-1G TCIAB4114-5G
6-Bromo-2,2'-bipyridyle ≥97.0% (par GC)
6-Bromo-2,2'-bipyridyle
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,0800 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD01318953
Numéro CAS: 10495-73-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité