(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4117-1G B4117-5G
TCIAB4117-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB4117-1G TCIAB4117-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol ≥95.0% (par GC)
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Point d'ébullition: 81°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD07367008
Numéro CAS: 85483-97-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (C=1、CHCL3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité