(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-Butane-1,2-diol, (R)-1,2-Butylene Glycol, (R)-1,2-Dihydroxybutane
B4118-1G B4118-5G
TCIAB4118-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4118-1G TCIAB4118-5G
(R)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
(R)-1,2-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD09953765
Numéro CAS: 40348-66-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +18.0 deg (C=3、EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité