(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-1,2-Butylene Glycol, (S)-1,2-Dihydroxybutane, (S)-Butane-1,2-diol
B4119-1G B4119-5G
TCIAB4119-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4119-1G TCIAB4119-5G
(S)-1,2-Butanediol ≥98.0% (par GC)
(S)-1,2-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 55°C
Numéro MDL: MFCD09953764
Numéro CAS: 73522-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -18.0 deg (C=3、EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité