Palmitate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14192100EA 78.2 EUR InStock
EHERC14192100
Palmitate de méthyle
Palmitate de méthyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270,46 g/mol
Point d'ébullition: 417 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29,9 °C
Densité: 0,8804 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008994
Numéro CAS: 112-39-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité