ω,3-Dibromoacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B4125-5G B4125-25G
TCIAB4125-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB4125-5G TCIAB4125-25G
ω,3-Dibromoacétophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
ω,3-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
MW: 277,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082698
Numéro CAS: 18523-22-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité