Brimonidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: UK 14,304, 5-Bromo-N-(2-imidazolin-2-yl)-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
B4132-200MG B4132-1G
TCIAB4132-200MGEA 19.8 EUR InStock
TCIAB4132-200MG TCIAB4132-1G
Brimonidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Brimonidine
Formule: C₁₁H₁₀BrN₅
MW: 292,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153878
Numéro CAS: 59803-98-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01375
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 245.0 to 249.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité