(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,5R)-5-Benzyl-2-(tert-butyl)-3-methylimidazolidin-4-one, (2R,5R)-(+)-5-Benzyl-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinone
B4137-200MG B4137-1G
TCIAB4137-200MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB4137-200MG TCIAB4137-1G
(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone ≥97.0% (par GC)
(2R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone
Formule: C₁₅H₂₂N₂O
MW: 246,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276842
Numéro CAS: 390766-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité