N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-4-oxo-Pro-OH, (S)-1-Boc-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, (S)-4-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxo-L-proline
B4141-1G B4141-5G
TCIAB4141-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4141-1G TCIAB4141-5G
N-Boc-4-oxo-L-proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Boc-4-oxo-L-proline
Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01860669
Numéro CAS: 84348-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +22.0 deg (C=0.5,Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité