4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-3-yl)méthyl]-2-biphénylcarbonitrile ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4,4]non-1-en-3-yl)methyl]-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
B4143-1G B4143-5G
TCIAB4143-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4143-1G TCIAB4143-5G
4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-3-yl)méthyl]-2-biphénylcarbonitrile ≥97.0% (sur base azote total)
4'-[(2-Butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-3-yl)méthyl]-2-biphénylcarbonitrile
Formule: C₂₅H₂₇N₃O
MW: 385,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658242
Numéro CAS: 138401-24-8
EINECS: 423-500-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité