3-Bromobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromobenzoic hydrazide
B4148-1G B4148-5G
TCIAB4148-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB4148-1G TCIAB4148-5G
3-Bromobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromobenzohydrazide
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007600
Numéro CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité