7-Bromoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4155-1G B4155-5G
TCIAB4155-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB4155-1G TCIAB4155-5G
7-Bromoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Bromoquinoline
Formule: C₉H₆BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03695823
Numéro CAS: 4965-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité