2,2'-Thiéno[2,3-f][1]benzothiène-2,6-diylbis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester
B4158-1G B4158-5G
TCIAB4158-1GEA 157 EUR InStock
TCIAB4158-1G TCIAB4158-5G
2,2'-Thiéno[2,3-f][1]benzothiène-2,6-diylbis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥97.0% (par GC)
2,2'-Thiéno[2,3-f][1]benzothiène-2,6-diylbis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formule: C₂₂H₂₈B₂O₄S₂
MW: 442,20 g/mol
Numéro CAS: 861398-06-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c63a7c0ba3279a0831f6ed0533859a2fa42ec46b&vid=c63a7c0ba3279a0831f6ed0533859a2fa42ec46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité