1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4164-1G B4164-5G
TCIAB4164-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB4164-1G TCIAB4164-5G
1-Boc-4-iodopiperidine ≥97.0% (par GC)
1-Boc-4-iodopiperidine
Formule: C₁₀H₁₈INO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115041
Numéro CAS: 301673-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité