4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
B4166-5G B4166-1G
TCIAB4166-5GEA 354 EUR InStock
TCIAB4166-5G TCIAB4166-1G
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₂₄H₃₂B₂O₄
MW: 406,14 g/mol
Point de fusion: 262°C
Numéro MDL: MFCD08669545
Numéro CAS: 207611-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité