2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4168-1G B4168-5G
TCIAB4168-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB4168-1G TCIAB4168-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane ≥98.0% (par GC)
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(pentafluoroethoxy)propane
Formule: C₇BrF₁₅O₂
MW: 480,96 g/mol
Numéro CAS: 1482416-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité