Bifonazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(alpha,4-Diphenylbenzyl)imidazole, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl(phenyl)methyl)-1H-imidazole
B4173-5G B4173-1G
TCIAB4173-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB4173-5G TCIAB4173-1G
Bifonazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bifonazole
Formule: C₂₂H₁₈N₂
MW: 310,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865567
Numéro CAS: 60628-96-8
EINECS: 262-336-6
Merck Index: 14,01213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be55d222a9122b64fa20ec7e5fa34515efae427f&vid=be55d222a9122b64fa20ec7e5fa34515efae427f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité