Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB4174-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB4174-1G
Fmoc-Dap(Boc)-OH ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
MW: 426,47 g/mol
Point de fusion: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235896
Numéro CAS: 162558-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=, MeOH) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité