1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4180-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4180-5G
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-hexylbenzene
Formule: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Numéro MDL: MFCD09909567
Numéro CAS: 38409-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité