Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4186-5GEA 147 EUR InStock
TCIAB4186-5G TCIAB4186-1G
Biphenyl-3-carboxaldehyde ≥96.0% (par GC)
Biphenyl-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD01740432
Numéro CAS: 1204-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité