5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4192-1G B4192-5G
TCIAB4192-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB4192-1G TCIAB4192-5G
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Numéro MDL: MFCD00456508
Numéro CAS: 20357-20-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité