2-Bromo-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4193-1G B4193-5G
TCIAB4193-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB4193-1G TCIAB4193-5G
2-Bromo-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955613
Numéro CAS: 19755-53-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité