1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Di([2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl)benzene
B4194-200MG B4194-1G
TCIAB4194-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAB4194-200MG TCIAB4194-1G
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene ≥97.0% (sur base azote total)
1,4-Di[[2,2':6',2''-terpyridin]-4'-yl]benzene
Formule: C₃₆H₂₄N₆
MW: 540,63 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD02093699
Numéro CAS: 146406-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité