3-Benzyloxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4197-5G B4197-25G
TCIAB4197-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB4197-5G TCIAB4197-25G
3-Benzyloxyaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007784
Numéro CAS: 1484-26-0
EINECS: 216-056-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité