(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4199-5GEA 159 EUR InStock
TCIAB4199-5G TCIAB4199-1G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine ≥98.0% (par GC)
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115306
Numéro CAS: 143900-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -23.0 deg (C=5,MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité