2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4206-1G B4206-5G
TCIAB4206-1GEA 104 EUR InStock
TCIAB4206-1G TCIAB4206-5G
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2,4-Bis(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083535
Numéro CAS: 59664-42-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité