4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromothiophene-2-carbonitrile, 4-Bromo-2-cyanothiophene
B4212-1G B4212-5G
TCIAB4212-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4212-1G TCIAB4212-5G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formule: C₅H₂BrNS
MW: 188,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00114951
Numéro CAS: 18791-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité