4-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4216-5G B4216-25G
TCIAB4216-5GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4216-5G TCIAB4216-25G
4-Bromobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-Bromobenzamide
Formule: C₇H₆BrNO
Numéro MDL: MFCD00007991
Numéro CAS: 698-67-9
EINECS: 211-817-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité