Butyraldehyde dibutyl acetal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1-Dibutoxybutane, Butyraldehyde Dibutyl Acetal
B4218-5G B4218-25G
TCIAB4218-5GEA 148 EUR InStock
TCIAB4218-5G TCIAB4218-25G
Butyraldehyde dibutyl acetal ≥98.0% (par GC)
Butyraldehyde dibutyl acetal
Formule: C₁₂H₂₆O₂
MW: 202,34 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00561028
Numéro CAS: 5921-80-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité