Bromobimane (mBBr) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4220-20MG B4220-100MG
TCIAB4220-20MGEA 138 EUR InStock
TCIAB4220-20MG TCIAB4220-100MG
Bromobimane (mBBr) ≥98.0% (par HPLC)
Bromobimane (mBBr)
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036951
Numéro CAS: 71418-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité