N-Boc-m-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl (3-Aminophenyl)carbamate, (3-Aminophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-1,3-phenylenediamine, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)aniline, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-phenylenediamine, tert-Butyl (3-aminophenyl)carbamate, 3-(Boc-amino)aniline
B4222-1G B4222-5G
TCIAB4222-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4222-1G TCIAB4222-5G
N-Boc-m-phenylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Boc-m-phenylenediamine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657915
Numéro CAS: 68621-88-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité