Bendazac ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [(1-Benzyl-3-indazolyl)oxy]acetic Acid, Bendazolic acid, 1-Benzyl-3-[1-(carboxy)methoxy]indazole
B4223-1G B4223-5G
TCIAB4223-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB4223-1G TCIAB4223-5G
Bendazac ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Bendazac
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₃
MW: 282,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866158
Numéro CAS: 20187-55-7
EINECS: 243-569-2
Merck Index: 14,01035
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité